Få mere at vide
Salicylhydroxaminsyre, 99%
Artikelnummer. 11403990
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403990 25 g 25g
11424533 10 g 10g
11434533 50 g 50g
11413990 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11403990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11528.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89-73-6 | C7H7NO3 | 153,137 g/mol
Det er meget udbredt til en række forskellige roller i biologi og medicin som en chelaterende terapi. Det hæmmer bakterie- eller svampevækst ved at forstyrre jernoptagelsen. Det er også aktivt som en inhibitor af enzym involveret i tumorvækst. Disse forbindelser bruges som ekstraktionsmidler til adskillelse af værdifulde metaller eller mineraler, herunder kobber, bly, guld, andre sjældne jordarters metaller og kaolin. Hydroxamsyrer bruges også til at fremstille tilsvarende isocyanater ved dehydrering efterfulgt af omlejringsreaktion. Det bruges også som en almindelig ligand, der anvendes i syntesen af metallakroner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er meget udbredt til en række forskellige roller i biologi og medicin som en chelaterende terapi. Det hæmmer bakterie- eller svampevækst ved at forstyrre jernoptagelsen. Det er også aktivt som en inhibitor af enzym involveret i tumorvækst. Disse forbindelser bruges som ekstraktionsmidler til adskillelse af værdifulde metaller eller mineraler, herunder kobber, bly, guld, andre sjældne jordarters metaller og kaolin. Hydroxamsyrer bruges også til at fremstille tilsvarende isocyanater ved dehydrering efterfulgt af omlejringsreaktion. Det bruges også som en almindelig ligand, der anvendes i syntesen af metallakroner.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke baser. Stabil under normale forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-73-6
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00002110
InChI nøgle HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylhydroxamic acid, 2-hydroxybenzohydroxamic acid, salicylohydroxamic acid, sham, salicylohydroximic acid, benzamide, n,2-dihydroxy, 2-hydroxybenzhydroxamic acid, o-hydroxybenzohydroxamic acid, sha, 2,n-dihydroxy-benzamide
PubChem CID 66644
ChEBI CHEBI:45615
IUPAC navn N,2-dihydroxybenzamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylhydroxamic acid
Smeltepunkt ∼170 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 1210520
Merck Index 14,8331
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 153.14
Procent renhed 99%