Få mere at vide
Salicylaldehyde, 99%
Artikelnummer. 11474924
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474924 2500 g 2500g
11454924 100 g 100g
11464924 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474924 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13833.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 90-02-8 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Precursor til en række forskellige chelateringsmidler. Salicylaldehyd bruges som en precursor til fremstilling af catechol, benzofuran, salicylaldehydimin og 3-carbethoxycoumarin. Det bruges til kolorimetrisk assay af isoleucin samt anvendes til bestemmelse af primær amin ved fluorescensmetode. Det er et nøgleudgangsmateriale til forskellige chelateringsmidler. Det bruges som smags- og duftkomponenter. Dets derivat salicylaldehyd thiosemicarbazon bruges til samtidig bestemmelse af molybdæn og jern ved spektrofotometrisk metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Precursor til en række forskellige chelateringsmidler. Salicylaldehyd bruges som en precursor til fremstilling af catechol, benzofuran, salicylaldehydimin og 3-carbethoxycoumarin. Det bruges til kolorimetrisk assay af isoleucin samt anvendes til bestemmelse af primær amin ved fluorescensmetode. Det er et nøgleudgangsmateriale til forskellige chelateringsmidler. Det bruges som smags- og duftkomponenter. Dets derivat salicylaldehyd thiosemicarbazon bruges til samtidig bestemmelse af molybdæn og jern ved spektrofotometrisk metode.
Opløselighed Blandbar
med alkohol, ether, acetone, benzen og de fleste organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrer, stærke reduktionsmidler, stærke oxidationsmidler, stærke baser og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-02-8
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.12
MDL nummer MFCD00003317
InChI nøgle SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
PubChem CID 6998
ChEBI CHEBI:16008
IUPAC navn 2-hydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylaldehyde
Smeltepunkt -7°C
Tæthed 1.168
Kogepunkt 197°C
Flammepunkt 76°C (168°F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.573
Mængde 2500 g
Beilstein 471388
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,8326
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene and most organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.