Få mere at vide
Salicylaldehyd, 99%
Beskrivelse
Precursor til en række forskellige chelateringsmidler. Salicylaldehyd bruges som en precursor til fremstilling af catechol, benzofuran, salicylaldehydimin og 3-carbethoxycoumarin. Det bruges til kolorimetrisk assay af isoleucin samt anvendes til bestemmelse af primær amin ved fluorescensmetode. Det er et nøgleudgangsmateriale til forskellige chelateringsmidler. Det bruges som smags- og duftkomponenter. Dets derivat salicylaldehyd thiosemicarbazon bruges til samtidig bestemmelse af molybdæn og jern ved spektrofotometrisk metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Precursor til en række forskellige chelateringsmidler. Salicylaldehyd bruges som en precursor til fremstilling af catechol, benzofuran, salicylaldehydimin og 3-carbethoxycoumarin. Det bruges til kolorimetrisk assay af isoleucin samt anvendes til bestemmelse af primær amin ved fluorescensmetode. Det er et nøgleudgangsmateriale til forskellige chelateringsmidler. Det bruges som smags- og duftkomponenter. Dets derivat salicylaldehyd thiosemicarbazon bruges til samtidig bestemmelse af molybdæn og jern ved spektrofotometrisk metode.
Opløselighed Blandbar
med alkohol, ether, acetone, benzen og de fleste organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrer, stærke reduktionsmidler, stærke oxidationsmidler, stærke baser og halogener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicylaldehyde |
| Smeltepunkt | °C til 7 °C |
| Tæthed | 1.168 |
| Kogepunkt | 197 °C |
| Flammepunkt | 76 °C (168 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.573 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 471388 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Salicylaldehyde
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Salicylaldehyde