Få mere at vide
Salicylaldehyde, 99%
Artikelnummer. 10367160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2g
5kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10367160
Brand: Thermo Scientific Acros 132602500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 90-02-8 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-02-8, 108-95-2
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.12
MDL nummer MFCD00003317
InChI nøgle SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
PubChem CID 6998
ChEBI CHEBI:16008
IUPAC navn 2-hydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylaldehyde
Smeltepunkt -7.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 197.0°C
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 1% max. (Phenol) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel 2-(HO)C6H4CHO
Brydningsindeks 1.5720 to 1.5740
Mængde 250 g
Beilstein 08,31
Merck Index 15,8462
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylaldehyde
Signalord
  • Fare||Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Salicylaldehyde