Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicylaldehyde |
| Smeltepunkt | -7,0 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.1600g/mL |
| Kogepunkt | 197,0 °C |
| Flammepunkt | 76 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 1% maks. (Phenol) (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | 2-(HO)C6H4CHO |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Salicylaldehyde
- Advarsel||Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P391-Udslip opsamles.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Salicylaldehyde, Phenol