Få mere at vide
Salicin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481318
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16481318 5 g 5g
16422356 500 mg -
16402509 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481318 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0149
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Salicin is a natural COX inhibitor.
Salicin is a natural COX inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicin
CAS 138-52-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H18O7
Mængde 5 g
Synonym D-(−)-Salicin Salicoside
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (523.96 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC=CC=C2CO
Molekylvægt (g/mol) 286.28
Formel vægt 286.28
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death