missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Salbutamon Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30420527
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30420527 2.5 mg 2.5mg
30420717 25 mg -
30426846 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420527 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0855002.5MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 41489-89-8
Molekylær formel C13 H19 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 273.76
Synonym 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, Salbutamol Sulphate Imp. J (EP) as Hydrochloride, Salbutamone Hydrochloride
IUPAC navn 2-(tert-butylamino)-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone;hydrochloride
SMIL Cl.CC(C)(C)NCC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride (Salbutamone Hydrochloride)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,14-16H,7-8H2,1-3H3;1H
Formel vægt 273.1132
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.