Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 rør
Fleksibel dispensering af mad og drikke Tygon™ E-1000 rør.
1640.00 DKK - 2430.00 DKK
Tekniske data
Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
---|---|
Samlet længde (metrisk) | 15 m |
Produkttype | Slanger |
Artikelnummer | Brand | Diameter (engelsk) Indre | Tykkelse (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (engelsk) Indre | Tykkelse (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15487513
|
Saint Gobain Life Sciences
65102-06 |
0,25 tommer | 0,0625 tommer. |
1715.00 DKK
50ft |
Forventet forsendelse: 18-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
12325919
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00019 |
0,25 tommer | 0,125 tommer |
2430.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 26-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
13183603
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00022 |
0,313 tommer. | 0,0625 tommer. |
1640.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
13193603
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00027 |
0,375 tommer | 0,0625 tommer. |
1915.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Ikke-DEHP laboratorieslange
Blød og fleksibel, Tygon™ E-1000 slanger leverer overlegen ydeevne i en formulering, der indeholder ikke-DEHP [Bis (2-ethylhexyl) phthalat] blødgørere. Tygon™ E-l000 ikke-DEHP-rør er blevet testet strengt for at opfylde strenge standarder for lav temperatur og modstandsdygtighed over for korrosiv kemikalier.
- Ultraglat indre boring reducerer risikoen for partikelindfangning
- Minimal ekstraherbar hjælper med at bevare væskeintegriteten
- Fremragende væskestrømningsegenskaber
- Komplet beholdning af tilgængelige standardstørrelser, inklusive metriske størrelser
Typiske anvendelser
- Udlevering af mad og drikke
Ordreinfo
Sælges i pakke med 50 fod. (15 m).
Overholdelse
Opfylder FDA-krav til fødevarekontakt, Europas EU REACH fødevaredirektiver, California Prop 65.
Tekniske data
50 ft. | |
15 m | |
Slanger |