Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 rør
Beskrivelse
Ikke-DEHP laboratorieslange
Blød og fleksibel, Tygon™ E-1000 slanger leverer overlegen ydeevne i en formulering, der indeholder ikke-DEHP [Bis (2-ethylhexyl) phthalat] blødgørere. Tygon™ E-l000 ikke-DEHP-rør er blevet testet strengt for at opfylde strenge standarder for lav temperatur og modstandsdygtighed over for korrosiv kemikalier.
- Ultraglat indre boring reducerer risikoen for partikelindfangning
- Minimal ekstraherbar hjælper med at bevare væskeintegriteten
- Fremragende væskestrømningsegenskaber
- Komplet beholdning af tilgængelige standardstørrelser, inklusive metriske størrelser
Typiske anvendelser
- Udlevering af mad og drikke
Ordreinfo
Sælges i pakke med 50 fod. (15 m).
Overholdelse
Opfylder FDA-krav til fødevarekontakt, Europas EU REACH fødevaredirektiver, California Prop 65.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0,313 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.9 mm |
| Materiale | Ikke-DEHP plastik |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,44 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.1 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,0625 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Fleksibilitet | 35 mm bøjningsradius |
| Vis mere |