Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers
Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers ideal for ultrapure applications.
Brand:  Saint Gobain Life Sciences D1069537
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12356988
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Designed for rapid heat transfer
  • Can be heated in a microwave or directly on a hot plate up to 500°F (260°C)
  • Transparent
  • Graduated for easy measuring
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
4.2 oz.
125 mL
25 to 125 mL
Autoclavable
Yes
Transparent
PTFE
Beaker
Reusable
Griffin
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers > Chemware™ PTFE PFA Griffin Beaker; Capacity: 125 mL