Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designed for rapid heat transfer
- Can be heated in a microwave or directly on a hot plate up to 500°F (260°C)
- Transparent
- Graduated for easy measuring
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 4.2 oz. |
| Farve | Transparent |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Materiale | PTFE |
| Graduation Range | 25 to 125 mL |
| Type | Beaker |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Engangs | Reusable |
| Uddannet | Yes |
| Stil | Griffin |