Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bæger
Chemware™ PTFE Griffin bæger er ikke-kontaminerende og inerte over for stærkt ætsende reagenser såsom flussyre.
Brand:  Saint Gobain Life Sciences D1069041
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12336988
  • 1632.75 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ikke fugtbar, ubrydelig og varmebestandig
  • Let at rengøre
  • Bred tud til nem hældning
  • Kan opvarmes på kogepladen op til 288 °C (550 °F), når der udvises passende omhu
  • Specielt støbt bund tillader hurtig varmeoverførsel
  • I modsætning til de fleste PTFE-bægre, vil disse koge vand, når de er dækket
Applikationer:
Ideel til fordøjelsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
33,81 oz.
PTFE
5,75 tommer.
Tud
288 °C
Griffin
1000 mL
Ideel til fordøjelse
14.62 cm
550 °F
Bægerglas
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bæger > Chemware™ PTFE Griffin bæger; Kapacitet: 1000 ml