Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bæger
Chemware™ PTFE Griffin bæger er ikke-kontaminerende og inerte over for stærkt ætsende reagenser såsom flussyre.
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069039
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ikke fugtbar, ubrydelig og varmebestandig
- Let at rengøre
- Bred tud til nem hældning
- Kan opvarmes på kogepladen op til 288 °C (550 °F), når der udvises passende omhu
- Specielt støbt bund tillader hurtig varmeoverførsel
- I modsætning til de fleste PTFE-bægre, vil disse koge vand, når de er dækket
Applikationer:
Ideel til fordøjelsen
Tekniske data
| 13,52 oz. | |
| PTFE | |
| 4,21 tommer. | |
| Tud | |
| 288 °C | |
| Griffin |
| 400 mL | |
| Ideel til fordøjelse | |
| 10.7 cm | |
| 550 °F | |
| Bægerglas |
Produktforslag
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bæger > Chemware™ PTFE Griffin bægerglas; Kapacitet: 400 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion