Få mere at vide
Saikogenin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441758
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16441758 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16441758 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN6584
MedChemExpress Saikogenin A, extracted from a Chinese herbal plant called Tsai-Fu, is a dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV) inhibitor.
Saikogenin A, extracted from a Chinese herbal plant called Tsai-Fu, is a dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saikogenin A
CAS 5092-09-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H48O4
Mængde 5 mg
SMIL C[C@]12[C@]3(C(C=C[C@]1([H])[C@@]4([C@@]([C@@](C)([C@@H](O)CC4)CO)([H])CC2)C)=C5[C@](CO)(CCC(C)(C)C5)[C@@H](O)C3)C
Molekylvægt (g/mol) 472.7
Formel vægt 472.7
Procent renhed 98.31%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation