Få mere at vide
SAFit2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466447
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16466447 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16466447 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY102080
MedChemExpress SAFit2 is a highly potent, highly selective FK506-binding protein 51 (FKBP51) inhibitor with a Ki of 6 nM and also enhances AKT2-AS160 binding.
SAFit2 is a highly potent, highly selective FK506-binding protein 51 (FKBP51) inhibitor with a Ki of 6 nM and also enhances AKT2-AS160 binding.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SAFit2
CAS 1643125-33-0
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C46H62N2O10
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (124.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1[C@@H](CCCC1)C(O[C@@H](C2=CC(OCCN3CCOCC3)=CC=C2)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4)=O)[C@@H](C5CCCCC5)C6=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C6
Molekylvægt (g/mol) 802.99
Formel vægt 802.99
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death