Få mere at vide
SAFit1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463708
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463708 10 mg 10mg
16462836 25 mg -
16456447 5 mg 5mg
16430097 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16463708 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY102079
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress SAFit1 is a FK506 binding protein 51 (FKBP51)-specific inhibitor with a Ki of 4±0.3 nM.
SAFit1 is a FK506 binding protein 51 (FKBP51)-specific inhibitor with a Ki of 4±0.3 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SAFit1
CAS 1643125-32-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C42H53NO11
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 300 mg/mL (401.14 mM)
SMIL O=C(N1[C@@H](CCCC1)C(O[C@@H](C2=CC(OCC(O)=O)=CC=C2)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3)=O)[C@@H](C4CCCCC4)C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5
Molekylvægt (g/mol) 747.87
Formel vægt 747.87
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration