Få mere at vide
Bollé Safety Ansigtsskærm
Artikelnummer. 12629200 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Model-:
B-Line
Flip op
Klar
Vipning
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
12629200 Vipning Hver
12689130 B-Line Hver
12699210 Klar Hver
12639200 Flip op Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12629200 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. RELPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.31 DKK
    153.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.13 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Beskyt arbejdere ved hjælp af Bollé Safety Face Shields for at holde sikkerheden først og fremmest.
  • Justerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Ansigtsskærm
Ramme farve Grå, gul
Model- Vipning
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polypropylen