missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bolle Safety Sikkerhedsbriller med Platinum Lite Anti-fog- og Anti-ridsebelægning
Shop alle Bollé Safety produkterBeskrivelse
- Bred arbejdspladsanvendelse: Velegnet til produktion, byggeri, vedligeholdelse, logistik og generelle industrielle miljøer.
- PLATINUM Lite-belægningsteknologi: Hjælper med at holde linserne klare og modstandsdygtige over for ridser, hvilket understøtter ensartet ydeevne og reducerer afbrydelser.
- Holdbar hverdagsbrug: Bygget til regelmæssig brug i travle miljøer, hvilket hjælper med at forlænge levetiden og mindske udskiftningsbehovet.
- Komfortfokuseret design: Letvægtskonstruktion hjælper med at reducere trykpunkter for bedre bærebarhed i løbet af dagen.
- Sikkert tempeldesign: Teksturerede tindinger forbedrer grebet og stabiliteten under aktiv bevægelse.
- Fleksibel næsedel: Tilpasser sig forskellige ansigtsformer for en mere personlig og behagelig pasform.
- Klar linseudsyn: Understøtter præcist arbejde i indendørs og svagt lys, hvor klarhed er vigtig.
- Ergonomisk opbygning: Balancerer beskyttelse og komfort for at reducere træthed under lange vagter.
- Bæredygtige materialer: Fremstillet med 32 genanvendt indhold for at støtte miljømål og ESG-mål.
- Omkostningseffektivt valg af PPE: Holdbare materialer og belægning hjælper med at reducere de samlede ejeromkostninger over tid.
- Forbedret brug af brugere: Komfortabelt, let og højtydende design fremmer regelmæssig brug på stedet.
- Objektivmuligheder til forskellige forhold: Klare linser er ideelle til indendørs brug, røglinser egner sig til udendørs brug, og kobberlinser fungerer godt i variabelt lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN ISO 16321-1 |
| Linsetype | C-mærket (Impact), UL1.2-klassificeret |
| Linsebelægning | Platinum Lite, Anti-dug, Anti-ridsning |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Transluscent |
| Materiale | Plast |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | polycarbonat, TPR |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?