Få mere at vide
Saccharin 1-methylimidazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440857
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16440857 50 mg
16435406 100 mg
16414558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16440857 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112060
MedChemExpress Saccharin 1-methylimidazole is an activator for DNA/RNA Synthesis.
Saccharin 1-methylimidazole is an activator for DNA/RNA Synthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saccharin 1-methylimidazole
CAS 482333-74-4
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H11N3O3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (376.95 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C2C=CC=C1)NS2(=O)=O.CN3C=CN=C3
Molekylvægt (g/mol) 265.29
Formel vægt 265.29
Procent renhed 98.66%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death