Få mere at vide
S100A/B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1680.00 DKK - 4080.00 DKK
Tekniske data
Antigen S100A/B
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Regulatorisk status RUO
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18233381
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NB200-538-0.1ML
0.1 mL
1680.00 DKK
0.10ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18179779
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NB200-538
0.5 mL
4080.00 DKK
0.50ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
S100A/B Polyclonal specifically detects S100A/B in Human, Mouse, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Tekniske data
Tekniske data
S100A/B
Unconjugated
RUO
P23297, P56565
6271
Affinity purified S-100 protein isolated from cow brain.
Primary
Store at 4°C.
Polyclonal
Rabbit
Astrocyte Markers, Breast Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
protein S100-A1, S100 alpha, S100 calcium binding protein A1, S100 calcium-binding protein A1S100, S-100 protein alpha chain, S-100 protein subunit alpha, S100 protein, alpha polypeptide, S100A, S100-alpha
S100A1
IgG
Affinity Purified
This antibody reacts with cow S-100 protein a and b. It shows strong crossreactivity with human S-100 a and b. In the brain, it labels glial and ependymal cells. Melanocytes and Langerhans cells of the skin stain positive with this antibody.
Videoer
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato