Få mere at vide
Thermo Scientific™ S1 Pipetfyldere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10729534
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Klar
Rød
Dispenseringshastighed:
8
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dispenseringshastighed unitSize
10729534 Klar 8 Hver
10402822 Hvid 8 Hver
10626293 Blå 8 Hver
10367302 Rød 8 Hver
10072332 Grøn 8 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10729534 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9511
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør længere, træthedsfri pipettering med denne ergonomisk designede pipettefylder til brug med graduerede og volumetriske glas- og plastserologiske pipetter.
Udfør længere, træthedsfri pipettering med Thermo Scientific™ S1 pipettefyldere. Disse instrumenter er ergonomisk designet og tilbyder enkel, effektiv pipettering, samt maksimal pipettering. De er lette og trådløse og har et kraftigt genopladeligt lithium-ion-batteri, der tillader cirka tre gange længere drift mellem opladninger end typiske enheder. Til brug med graduerede og volumetriske glas- og plastserologiske pipetter.
Overvåg ydeevne
  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display giver visuel bekræftelse af resterende batteriopladning og hastighedsindstillinger
Kontrol hastighed
  • Separate aspirations- og dispenseringshastighedskontroller giver præcis kontrol over pipetteringshastigheder og reducerer risikoen for overpipettering med mindre pipetter
  • Vælg mellem otte hastigheder med en enkel“ +” eller“ -” for at justere pipetteringshastigheden, som vises på LCD-skærmen
Klar, når du har brug for det
  • Genopladeligt lithium-ion-batteri giver lang driftstid pr. opladning, mens batteriets hukommelsesproblemer elimineres
  • Batteriet har en hurtig opladningshastighed på 80 % på en time og leverer op til 15 timers kontinuerlig drift før genopladning
garanti
2-år med webregistrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Lithium-ion
Farve Klar
Dispenseringshastighed 8
Til brug med Gradueret og volumetrisk glas- eller plastserologisk pipette
Model- S1
Volumen (metrisk) 1 til 100 ml
Filtertype 0,45 Micron Standard (fabrikant varenumre 4580560 og 9057)
Til brug med (udstyr) Alle større mærker af serologiske pipetter af glas eller plastik, 1 til 100 ml
Inkluderer S1 pipettefylder, universal oplader, bordstativ, vægmonteret holder, 1mL pipettestøtte, brugsanvisning og garantibevis
Opladningstid 3 timer
garanti 2 år med webregistrering
Elektriske krav 100 til 240V 50/60Hz
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke 0,2A
Frekvens 50/60 Hz