Få mere at vide
(+)-(S)-Tylophorine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-(S)-Tylophorine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO4/c1-26-21-9-16-15-8-14-6-5-7-25(14)13-20(15)19-12-24(29-4)23(28-3)11-18(19)17(16)10-22(21)27-2/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3/t14-/m0/s1 |
| Formel vægt | 393.194 |