CAS RN 482-20-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(+)-(S)-Tylophorine, TRC
CAS: 482-20-2 Molekylær formel: C24H27NO4 Molekylvægt (g/mol): 393.48 Synonym: (S)-9,11,12,13,13a,14-Hexahydro-2,3,6,7-tetramethoxydibenzo[f,h]pyrrolo[1,2-b]isoquinoline,NSC 717335,NSC 76387,NSTP 0G01,Tylophorin,(+)-Tylophorine,(13aS)-9,11,12,13,13a,14-Hexahydro-2,3,6,7-tetramethoxydibenzo[f,h]pyrrolo[1,2-b]isoquinoline,Tylophorine IUPAC navn: (13aS)-2,3,6,7-tetramethoxy-9,11,12,13,13a,14-hexahydrophenanthro[9,10-f]indolizine SMIL: [H][C@](N1C2)(CCC1)CC3=C2C(C=C(OC)C(OC)=C4)=C4C5=C3C=C(OC)C(OC)=C5