Få mere at vide
(S)-(-)-Tolvaptan, TRC
Artikelnummer. 18042220
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18042220 25 mg -
18012230 1 mg -
18011530 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18042220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53664525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331947-44-5
Molekylær formel C26 H25 Cl N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 448.94
Synonym N-[4-[[(5S)-7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-hydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl]carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide, (S)-(-)-OPC 41061
IUPAC navn N-[4-[(5R)-7-chloro-5-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepine-1-carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide
SMIL Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3CCC[C@@H](O)c4cc(Cl)ccc34)c(C)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Tolvaptan
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H25ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15,24,30H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)/t24-/m1/s1
Formel vægt 448.1554