Få mere at vide
(S)-tert-Leucinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10706953
(S)-tert-Leucinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776676 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
250 mg, Glass bottle, 250mg
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10706953
Brand: Thermo Scientific Acros 377532500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
CAS: 112245-13-3 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112245-13-3
Molekylær formel C6H16NO
Molekylvægt (g/mol) 118.20
MDL nummer MFCD00192250
InChI nøgle JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-O
Synonym l-tert-leucinol, s-tert-leucinol, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, 2s-2-amino-3,3-dimethyl-butan-1-ol, s-2-amino-3,3-dimethylbutanol, s-2-amino-3,3-dimethyl-1-hydroxybutane, r---tert-leucinol, 1-butanol, 2-amino-3,3-dimethyl-, 2s
PubChem CID 2734079
SMIL CC(C)(C)[C@H]([NH3+])CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-tert-Leucinol
Infrarødt spektrum Authentic
Farve White or Colorless
Emballage Glass bottle
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Specifik rotation +34° to +40° (25°C, 589nm) (c=1.5, EtOH)
Mængde 250 mg
Fysisk form Crystalline Low Melting Mass or Liquid
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel (CH3)3CCH(NH2)CH2OH
IUPAC navn (2S)-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol
Formel vægt 117.19
Procent renhed ≥94%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0429453 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/11/2023 Artikelnummer377530050,377532500,377530010
PartinummerA0376560 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/09/2021 Artikelnummer377530050,377532500,377530010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-tert-Leucinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(S)-tert-Leucinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >