Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-tert-Leucinol |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Emballage | Glasflaske |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Specifik rotation | +34° til +40° (25 °C, 589 nm) (c=1,5, EtOH) |
| Tæthed | 90g/mL |
| Specifik rotationstilstand | +37,50 (20,00 °C c=2,EtOH) |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (S)-tert-Leucinol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.