Få mere at vide
(S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 10712261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10712261 1 g Glasflaske 1g
10501164 5 g Glasflaske 5g
10289723 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217790010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1445-91-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1445-91-6
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00064264
InChI nøgle WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
PubChem CID 443135
ChEBI CHEBI:16346
SMIL C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 9°C to 11°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 98°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(CH3)OH
Brydningsindeks 1.5260 to 1.528
Mængde 1 g
Beilstein 06, IV, 3029
Specifik vægtfylde 1.01
Specifik rotationstilstand −42.50 (20.00°C neat)
Specifik rotation -42.5
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol
IUPAC navn (1S)-1-phenylethanol
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.