Få mere at vide
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin, 98+%
Artikelnummer. 15428999
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428999 25 g 25g
15418999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14082.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2325-10-2 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2325-10-2
MDL nummer MFCD00064255
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Smeltepunkt 148°C to 150°C
Farve Hvid
Molekylær formel C14H14O2
Mængde 25 g
Beilstein 2330888
Merck Index 14,4777
Synonym s,s---hydrobenzoin, 1s,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, s,s-hydrobenzoin, s,s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, hydrobenzoin,-, unii-wx45q7714b, 1,2-ethanediol, 1,2-diphenyl-, 1s,2s, s,s-1,2-diphenylethylene glycol, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, isohydrobenzoin
InChI nøgle IHPDTPWNFBQHEB-KBPBESRZSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)O
IUPAC navn (1S,2S)-1,2-diphenylethan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 214.26
PubChem CID 853020
Formel vægt 214.27
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystaller