Få mere at vide
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,S)-(-)-Hydrobenzoin |
| Smeltepunkt | 148°C to 150°C |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C11H16ClNO2 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2330888 |
| Merck Index | 14,4777 |
| Synonym | 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f |
| InChI nøgle | SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl |
| Vis mere |