Få mere at vide
S,S-Dimethyl-N-(p-toluensulfonyl)sulfoximin, 98%
Artikelnummer. 11390114
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390114 5 g 5g
11300124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390114 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00577.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22236-45-9 | C9H13NO3S2 | 247,327 g/mol
S,S-dimethyl-N-(p-toluensulfonyl)sulfoximin, anvendes som methylenoverførselsmiddel. Anionen tilsættes til carbonylforbindelser for at give epoxider, som kan reagere med et yderligere mol reagens med ringudvidelse for at give 2,2-disubstituerede oxetaner. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
S,S-dimethyl-N-(p-toluensulfonyl)sulfoximin, anvendes som methylen-overførselsmiddel. Anionen tilsættes til carbonylforbindelser for at give epoxider, som kan reagere med et yderligere mol reagens med ringudvidelse for at give 2,2-disubstituerede oxetaner. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i EtOH
, THF, DMSO.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22236-45-9
Molekylær formel C9H13NO3S2
Molekylvægt (g/mol) 247.327
MDL nummer MFCD00013922
InChI nøgle IRNAWARRPQUZDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym s,s-dimethyl-n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, s,s-dimethyl-n-p-tolylsulfonyl sulfoximine, dimethyl 4-methylbenzenesulfonyl imino-??-sulfanone, maybridge1_004531, s,s-dimethyl-n-p-tolylsulphonyl sulphoximide, dimethyl n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, dimethyl-n-4-toluenesulfonyl sulfoximine, n-para-toluenesulfonyl dimethylsulfoximine, s.s-dimethyl-n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, s,s-dimethyl-n-4-methylphenylsulfonyl sulfoximide
PubChem CID 99226
IUPAC navn N-[dimethyl(oxo)-$1^{6}-sulfanyliden]-4-methylbenzensulfonamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=S(=O)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulfonyl)sulfoximine
Smeltepunkt 167 °C til 169 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2119329
Opløselighedsinformation Opløselig i EtOH, THF, DMSO.
Formel vægt 247.34
Procent renhed 98%