Få mere at vide
(S)-(+)-Phenyl-1,2-ethanediol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-Phenyl-1,2-ethanediol |
| Smeltepunkt | 64°C to 66°C |
| Kogepunkt | 272°C to 274°C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 3196197 |
| Optisk rotation | +39° (c=3 in Ethanol) |
| Formel vægt | 138.17 |
| Procent renhed | 97% |