Få mere at vide
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10043200 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10043200 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10043200 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 254870010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17480-69-2
Molekylær formel C15H24N
Molekylvægt (g/mol) 218.36
MDL nummer MFCD00066325
InChI nøgle UHABCGJJMSQRRP-ZDUSSCGKSA-O
Synonym s---n-benzyl-1-phenylethylamine, s---n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, s-n-benzyl-1-phenylethanamine, s-n-benzyl-1-phenylethylamine, benzyl 1s-1-phenylethyl amine, s-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, s--n-benzyl-alpha-phenylethylamine, pubchem5973, n-benzyl-d-amphetamine
PubChem CID 1268085
SMIL C[C@H]([NH2+]CC1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 129.0°C (3.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5620 to 1.5640
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1
Specifik rotation − 39.00
IUPAC navn (1S)-N-benzyl-1-phenylethanamine
Formel vægt 211.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-N-Benzyl-a-methylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.