Få mere at vide
(S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamin, ChiPros∣r, 99%, ee 99+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine |
| Tæthed | 1.01 |
| Kogepunkt | 171 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Assay Procent Noter | ee≥ 99 % |
| Brydningsindeks | 1.564 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3650264 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Optisk rotation | −39° (Pænt) |
| Vis mere |