Få mere at vide
S-Methyl-L-cysteine sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Methyl-L-cysteine sulfoxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8NO3S/c1-5-3(2-9-8)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 151.0303 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |