CAS RN 6853-87-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
S-Methyl-L-cysteine sulfoxide, TRC
CAS: 6853-87-8 Molekylær formel: C4H9NO3S Molekylvægt (g/mol): 151.18 Synonym: 3-(methylsulfinyl)-L-Alanine,Kale anemia factor NSC 226572 IUPAC navn: (2R)-3-hydrosulfinyl-2-(methylamino)propanoic acid SMIL: O=C(O)[C@H](CS=O)NC