Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 64°C to 67°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5CH(OCH3)COOH |
| Mængde | 1 g |
| Show More |