Få mere at vide
(S)-(+)-α -Methoxy-α -(trifluormethyl)phenylacetylchlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10471861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10471861 1 g Glasflaske 1g
10237413 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264110010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20445-33-4 | C10H8ClF3O2 | 252.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20445-33-4
Molekylær formel C10H8ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 252.62
MDL nummer MFCD00067105
InChI nøgle PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Synonym s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride
PubChem CID 2724611
IUPAC navn (2S)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoylchlorid
SMIL COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3400g/mL
Kogepunkt 213.0°C to 214.0°C
Flammepunkt 89°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4680 to 1.4700
Mængde 1 g
Merck Index 15, 6365
Specifik vægtfylde 1.34
Specifik rotationstilstand +132° (20°C c=6,CHCl3)
Specifik rotation + 132.00
Formel vægt 252.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.