Få mere at vide
(S)-(+)-Ketoprofen, TRC
Artikelnummer. 30138394
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138394 500 mg
30005250 1 g
30006184 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK200805500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22161-81-5
Molekylær formel C16 H14 O3
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Synonym (αS)-3-benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, (S)-, Hydratropic acid, m-benzoyl-, (+)- (8CI), (+)-(S)-m-Benzoylhydratropic acid, (+)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid, (+)-3-Benzoylhydratropic acid, (+)-Ketoprofen, (2S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-Ketoprofen, (αS)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid, Arveles, Dexketoprofen, S-(+)-Ketoprofen
IUPAC navn (2S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid
SMIL C[C@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Ketoprofen
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1
Formel vægt 254.0943