Få mere at vide
(S)-Ibrutinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Ibrutinib |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24N6O2/c1-2-21(32)30-14-6-7-18(15-30)31-25-22(24(26)27-16-28-25)23(29-31)17-10-12-20(13-11-17)33-19-8-4-3-5-9-19/h2-5,8-13,16,18H,1,6-7,14-15H2,(H2,26,27,28)/t18-/m0/s1 |