Få mere at vide
(S)-(-)-α ,α -Diphenyl-2-pyrrolidinmethanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782505 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10782505 5 g Glasflaske 5g
10083530 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782505 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 290420050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112068-01-6 | C17H19NO | 253.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112068-01-6
Molekylær formel C17H19NO
Molekylvægt (g/mol) 253.34
MDL nummer MFCD00075506
InChI nøgle OGCGXUGBDJGFFY-INIZCTEOSA-N
Synonym s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s-diphenyl pyrrolidin-2-yl methanol, s---2-diphenylhydroxymethyl pyrrolidine, alpha,alpha-diphenyl-l-prolinol, diphenyl-l-pyrrolidin-2-yl-methanol, diphenyl-2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s---diphenylpyrrolidinemethanol, s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidine methanol, diphenyl 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol
PubChem CID 2724899
IUPAC navn diphenyl-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMIL C1CC(NC1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-α, α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Fieser 16,254
Specifik rotationstilstand −59° (25°C c=3,methanol)
Specifik rotation -59
Formel vægt 253.34
Procent renhed 99+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-a,a-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.