Få mere at vide
S-Desethylpiperidino S-[2-Carboxyl-2-oxo-ethyl-(2-aminoethyl)amino] Vardenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Desethylpiperidino S-[2-Carboxyl-2-oxo-ethyl-(2-aminoethyl)amino] Vardenafil |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N6O7S/c1-4-6-16-24-12(3)17-19(28)25-18(26-27(16)17)14-11-13(7-8-15(14)34-5-2)35(32,33)23-10-9-22-20(29)21(30)31/h7-8,11,23H,4-6,9-10H2,1-3H3,(H,22,29)(H,30,31)(H,25,26,28) |
| Formel vægt | 506.1584 |