Få mere at vide
S-Desethyl S-Methyl Amisulpride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25N3O4S/c1-4-19-7-5-6-11(19)10-18-16(20)12-8-15(24(3,21)22)13(17)9-14(12)23-2/h8-9,11H,4-7,10,17H2,1-3H3,(H,18,20) |
| Formel vægt | 355.1566 |