Få mere at vide
(-)-(S)-B-973B, MedChemExpress
Beskrivelse
(-)-(S)-B-973B is a potent allosteric agonist and positive allosteric modulator of α7 nAChR, with antinociceptive activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-(S)-B-973B |
| CAS | 2244989-34-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H26F2N6O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 67.5 mg/mL (149.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N[C@H](C1=NC(N2CCN(C3=NC=CC=C3)CC2)=CN=C1)C)CCC4=CC=C(F)C(F)=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.5 |
| Formel vægt | 452.5 |
| Vis mere |