Få mere at vide
(S)-(+)-alfa-Methoxyphenyleddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11382686
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382686 250 mg 250mg
11372686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08748.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 26164-26-1 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26164-26-1
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00064216
InChI nøgle DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
PubChem CID 643325
IUPAC navn (2S)-2-methoxy-2-phenyleddikesyre
SMIL COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-alpha-Methoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 63°C to 68°C
Kogepunkt 164°C to 166°C (18 mmHg)
Mængde 250 mg
Beilstein 2361718
Optisk rotation +146° (c=0.5 in Ethanol)
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%