Få mere at vide
(S)-(+)-alfa-Methoxy-alfa-(trifluoromethyl)phenylacetylchlorid, 98+%
Beskrivelse
(S)-(+)-α -Methoxy-α -(trifluormethyl)phenylacetylchlorid anvendes til fremstilling af naturprodukter og feromoner. Det anvendes også som et derivatiseringsreagens for enantiomer renhed, der anvendes til bestemmelse af enantiomer renhed af alkohol og aminer ved gaskromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(S)-(+)-α -Methoxy-α -(trifluormethyl)phenylacetylchlorid anvendes til fremstilling af naturprodukter og feromoner. Det anvendes også som et derivatiseringsreagens for enantiomer renhed, der anvendes til bestemmelse af enantiomer renhed af alkohol og aminer ved gaskromatografi.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride |
| Tæthed | 1.353 |
| Kogepunkt | 213 °C til 214 °C |
| Flammepunkt | 89 °C (192 °F) |
| Brydningsindeks | 1.469 |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 3591564 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Merck Index | 14,6280 |
| Vis mere |