Få mere at vide
(S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)phenylacetylchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323476
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323476 50 mg 50mg
11333476 250 mg 250mg
11313476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14332.MF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20445-33-4 | C10H8ClF3O2 | 252.617 g/mol
(S)-(+)-α -Methoxy-α -(trifluormethyl)phenylacetylchlorid anvendes til fremstilling af naturprodukter og feromoner. Det anvendes også som et derivatiseringsreagens for enantiomer renhed, der anvendes til bestemmelse af enantiomer renhed af alkohol og aminer ved gaskromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-α -Methoxy-α -(trifluormethyl)phenylacetylchlorid anvendes til fremstilling af naturprodukter og feromoner. Det anvendes også som et derivatiseringsreagens for enantiomer renhed, der anvendes til bestemmelse af enantiomer renhed af alkohol og aminer ved gaskromatografi.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20445-33-4
Molekylær formel C10H8ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 252.617
MDL nummer MFCD00067105
InChI nøgle PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Synonym s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride
PubChem CID 2724611
IUPAC navn (2S)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoylchlorid
SMIL COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Tæthed 1.353
Kogepunkt 213°C to 214°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 50 mg
FN nummer UN3265
Beilstein 3591564
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,6280
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Optisk rotation +137° (c=6.4 in Carbon Tetrachloride)
Formel vægt 252.62
Procent renhed ≥98%