Få mere at vide
(S)-(-)-Alpha-Methoxy-Alpha-(trifluoromethyl)fenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30137627
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137627 50 mg
30133117 500 mg
30005933 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57582850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17257-71-5
Molekylær formel C10H9O3F3
Molekylvægt (g/mol) 234.17
Synonym (2S)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic Acid; (S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-2-phenyl-2-methoxypropanoic Acid, (S)-(-)-Mosher Acid, (S)-(-)-β,β,β-Trifluoro-α-methoxyhydratropic Acid, (S)-2-Methoxy-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)ethanoic Acid, (S)-2-Methoxy-2-trifluoromethylphenyl Acetic Acid; (S)-Methoxy(trifluoromethyl)phenylacetic Acid;
IUPAC navn (2S)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropansyre
SMIL CO[C@](C(=O)O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Alpha-Methoxy-Alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1