Få mere at vide
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 11423990
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423990 500 mg 500mg
11305045 500 mg 500mg
11426336 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23117.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17257-71-5 | C10H8F3O3 | 233.17 g/mol
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)phenyleddikesyre anvendes som et chiralt derivatiseringsmiddel, det reagerer med en alkohol eller amin af ukendt stereokemi for at danne en ester eller amid. Den absolutte konfiguration af esteren eller amidet bestemmes derefter ved proton- og/eller 19F NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)phenyleddikesyre anvendes som et chiralt derivatiseringsmiddel, det reagerer med en alkohol eller amin af ukendt stereokemi for at danne en ester eller amid. Den absolutte konfiguration af esteren eller amidet bestemmes derefter ved proton- og/eller 19F NMR-spektroskopi.
Opløselighed Letopløseligt i
hexan, ether, THF, CH2Cl2, benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17257-71-5
Molekylær formel C10H8F3O3
Molekylvægt (g/mol) 233.17
MDL nummer MFCD00064200
InChI nøgle JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
Synonym s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
PubChem CID 6992788
IUPAC navn (2S)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropansyre
SMIL CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Tæthed 1.344
Kogepunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 500 mg
Beilstein 3591561
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,6280
Opløselighedsinformation Readily soluble in hexane,ether,THF,CH2Cl2,benzene.
Optisk rotation −72° (c=2 in Methanol)
Formel vægt 234.18
Procent renhed 99%