Få mere at vide
(S)-(-)-alfa-Methoxy-alfa-(trifluoromethyl)phenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 10252842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10252842 250 mg Glasflaske 250mg
10129931 1 g Glasflaske 1g
10289823 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10252842 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168232500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17257-71-5 | C10H8F3O3 | 233,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17257-71-5
Molekylær formel C10H8F3O3
Molekylvægt (g/mol) 233.17
MDL nummer MFCD00064200
InChI nøgle JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
Synonym s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
PubChem CID 6992788
SMIL CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs eller hvid
Tæthed 1.3030g/mL
Kogepunkt 116 °C til 118 °C (1,5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Brydningsindeks 1,4720 til 1,475
Mængde 250 mg
Fieser 11,329
Merck Index 15, 6365
Specifik vægtfylde 1.303
Specifik rotationstilstand - 71.00 (20.00 °C c=1.6, CH3OH)
Specifik rotation -71
IUPAC navn (2S)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropansyre
Formel vægt 234.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Viskøs væske eller lavt smeltende fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-a-Methoxy-a-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.