Få mere at vide
(S)-Alpha,Alpha-Bis[3,5-di(trifluoromethyl)phenyl]-O-(trimethylsilyl)pyrrolidine-2-methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-alpha,alpha-Bis[3,5-di(trifluoromethyl)phenyl]-O-(trimethylsilyl)pyrrolidine-2-methanol |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 597.1357 |